Kluczowe dokumenty
27237-U
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE face
silicone body
transparent PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
20 mm
śr. × grubość × grubość PTFE
20 mm × 0.100 in. × 10 mil
kompatybilność
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
Zastosowanie
Septa, PTFE / silikon zostały użyte do uszczelnienia fiolki z przestrzenią nadpowierzchniową w oznaczaniu chlorku metylenu w próbkach moczu techniką mikroekstrakcji do fazy stałej w połączeniu z chromatografią gazową.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Monitoring of occupational exposure to methylene chloride: sampling protocol and stability of urine samples.
Hoffer E, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 29(8), 794-798 (2005)