Kluczowe dokumenty
27097-U
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
red PTFE/white silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
śr. zewn.
8 mm
śr. × grubość
8 mm × 1.5 mm
kompatybilność
for use with screw top vial, 4.6 mm I.D., 8-425 thread
Opis ogólny
Septa do fiolek są dostępne z różnych materiałów. Septa, brązowy PTFE/silikon (średnica × grubość 8 mm × 1,5 mm) są dopasowane do zakręcanych fiolek. Nadają się do stosowania z większością substancji organicznych (do momentu przebicia) i nie są zalecane do stosowania z chlorosilanami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27097-U4061826143438