27072-U
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 7 mL, amber glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Bursztynowe szklane fiolki do przechowywania
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
pojemność
7 mL
dopasowywanie
thread for 15-425
Powiązane kategorie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
27072-U | 4061826142332 |