Kluczowe dokumenty
DWK224984
WHEATON® amber sample vial with rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (8 mL), screw cap
Synonim(y):
224984, Bursztynowa fiolka na próbki, Fiolka na próbki, Fiolka wyłożona gumą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
amber borosilicate glass tube
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 224984
pojemność probówki
(8 mL)
probówka śr.
(17 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
Bursztynowe fiolki na próbki w teczce laboratoryjnej (z dołączonymi nasadkami). Dołączone zakrętki pomagają utrzymać czystość. Dostarczane w tackach z przegrodami ułatwiającymi przechowywanie pustych fiolek lub inwentaryzację próbek.
  • Bursztynowe fiolki są produkowane ze szkła Wheaton 320, które spełnia wymagania USP typu I w celu ochrony próbek wrażliwych na światło.
  • Do fiolek dołączone są zakrętki.
  • Zaleca się stosowanie korków wyłożonych gumą do próbek wodnych i korków wyłożonych gumą PTFE do próbek organicznych.
  • Fiolki i nakrętki można sterylizować w autoklawie.
  • Fiolki 2 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228778.
  • Fiolki o pojemności 4 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228780.
Cechy i korzyści
  • Przezroczyste fiolki są przekształcane z rurek ze szkła borokrzemowego typu I.
  • Bursztynowe fiolki są wykonane z bursztynowej rurki ze szkła borokrzemianowego, która spełnia wymagania USP typu I dotyczące przepuszczalności światła w celu ochrony produktów wrażliwych na światło.
  • Fiolki na próbki z zakrętkami przymocowanymi do fiolki pomagają utrzymać czystość
  • 6798 z tacami z przegrodami zapewnia łatwy sposób inwentaryzacji próbek lub przechowywania pustych fiolek
  • 1603 charakteryzują się niskim profilem zapewniającym większą stabilność i mniejszą objętość martwą
  • Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą 14B do próbek wodnych
  • Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą PTFE / 14B do próbek organicznych
  • Wymienne zakrętki można nabyć oddzielnie
Informacje prawne
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)