DWKW225293
WHEATON® Shorty Vials clear with rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (6 mL), screw cap
Synonim(y):
W225293
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 200 ea partitioned tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W225293
pojemność probówki
(6 mL)
probówka śr.
(19 mm)
dopasowywanie
(External Thread)
Opis ogólny
- Black phenolic screw caps are attached to vials.
- It is suggested to use rubber lined caps for aqueous samples, and PTFE faced rubber lined caps for organic samples.
- Vials and caps are autoclavable.
- 2 mL vials fit the M-T Vial File, 228778.
- 4 mL vials fit the M-T Vial File, 228780.
- Vials with caps attached packaged in partitioned trays
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)