Kluczowe dokumenty
DWKW225291
WHEATON® Shorty Vials clear with rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (2 mL), screw cap
Synonim(y):
W225291
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 200 ea partitioned tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W225291
pojemność probówki
(2 mL)
probówka śr.
(15 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
Fiolki na próbki w teczce laboratoryjnej (z dołączonymi nasadkami). Dołączone zakrętki pomagają utrzymać czystość. Dostarczane w podzielonych tackach, aby zapewnić łatwy sposób przechowywania pustych fiolek lub inwentaryzacji próbek.
  • Czarne zakrętki fenolowe są przymocowane do fiolek.
  • Zaleca się stosowanie zakrętek wyłożonych gumą do próbek wodnych i zakrętek wyłożonych gumą PTFE do próbek organicznych.
  • Fiolki i nakrętki można sterylizować w autoklawie.
  • Fiolki 2 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228778.
  • Fiolki o pojemności 4 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228780.
  • Fiolki z dołączonymi zakrętkami zapakowane w tacki z przegrodami
Informacje prawne
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)