Kluczowe dokumenty
DWKW224684
WHEATON® amber sample vial with PTFE faced rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube insert capacity (8 mL), screw cap
Synonim(y):
W224684
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
amber borosilicate glass tube
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W224684
probówka śr.
(17 mm)
Pojemność wkładki probówki
(8 mL)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
Bursztynowe fiolki na próbki w teczce laboratoryjnej (z dołączonymi nasadkami). Dołączone zakrętki pomagają utrzymać czystość. Dostarczane w tackach z przegrodami ułatwiającymi przechowywanie pustych fiolek lub inwentaryzację próbek.
  • Bursztynowe fiolki są produkowane ze szkła Wheaton 320, które spełnia wymagania USP typu I w celu ochrony próbek wrażliwych na światło.
  • Do fiolek dołączone są zakrętki.
  • Zaleca się stosowanie korków wyłożonych gumą do próbek wodnych i korków wyłożonych gumą PTFE do próbek organicznych.
  • Fiolki i nakrętki można sterylizować w autoklawie.
  • Fiolki 2 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228778.
  • Fiolki o pojemności 4 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228780.
Informacje prawne
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)