Kluczowe dokumenty
27088-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 15 mL, amber glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Zakręcane fiolki z bursztynowego szkła
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
amber glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
21 mm × 70 mm × 12 mm
pojemność
15 mL
dopasowywanie
thread for 18-400
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)