Kluczowe dokumenty
27115-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Amber Glass Storage Vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
amber glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
15 mm × 45 mm × 8 mm
pojemność
4 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Przydatność
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)