Key Documents
507628
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
amber glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
12 mm × 32 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)