Kluczowe dokumenty
507601
Supelco
Vial, Chromacol
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft, thread for 8-425, Chromacol 2-SV, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
vial type screw top
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Chromacol 2-SV
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)