Kluczowe dokumenty
507768
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
white silicone septa
Właściwości
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Chromacol 8-ST14
Parametry
250 °C max. temp.
Średnica
8 mm
kompatybilność
for use with 2 mL vial - standard opening
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)