Kluczowe dokumenty
27094-U
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
black phenolic hole cap
Właściwości
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
no septum
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
149 °C temp. limit
śr. × wys.
12 mm × 9 mm
otwór śr.
5 mm
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with 2 mL vial with 8/425 thread
Opis ogólny
Zaślepki gwintowane (gwint 8-425, bez przegrody) są dostępne jako zaślepki otworów do użytku z przegrodami uszczelniającymi. Czarne fenolowe zaślepki otworów mogą wytrzymać maksymalną temperaturę 149°C.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27094-U4061832317977