27355
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
black Viton®
black Viton®
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
260 °C temp. limit
śr. zewn.
22 mm
śr. × grubość
22 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)