BR780758
BRAND® micro tubes with tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, self-standing bottom, sterile
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780758
pojemność
2 mL
probówka śr.
13 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)