Kluczowe dokumenty
BR780750
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, sterile
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
self-standing bottom
sterylność
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
graduations: no
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780750
pojemność
0.5 mL
probówka śr.
13 mm
Opis ogólny
Gwint pokrywy (PP) i rurka reakcyjna (PP) są idealnie dopasowane, a w połączeniu z silikonową uszczelką zapewniają niezawodną ochronę przed wyciekiem lub przenikaniem cieczy. Sterylne probówki reakcyjne są dostarczane z przykręcanymi pokrywkami.
Cechy i korzyści
  • Z matowym polem etykiety
  • Zastosowanie: -196 °C do 121 °C
  • Sterylność/SAL (poziom zapewnienia sterylności) 10-3
  • 1179 JAKOŚĆ PCR: wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, pirogenów i inhibitorów PCR
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)