Kluczowe dokumenty
BR780536
BRAND® microcentrifuge tube, 0.5 mL with lid
clear polypropylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
clear polypropylene
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
BRAND
śr. zewn. × wys.
10 mm × 30 mm
Opis ogólny
Jednorazowe mikroprobówki o pojemności nominalnej 0,5 ml są wykonane z wysokiej jakości PP. Poziom jakości 1179 PCR QUALITY zapewnia wymaganą czystość dla konfiguracji PCR, przechowywania próbek PCR i innych zastosowań o wysokich wymaganiach dotyczących czystości. Są one dostępne z łatwo otwieraną zatrzaskową pokrywką w wersjach z lub bez blokady pokrywki. Blokada pokrywy zapobiega niezamierzonemu otwarciu pokrywy podczas podgrzewania próbek wewnątrz mikroprobówek. Jednorazowe mikroprobówki mogą być odwirowywane do maksymalnej podanej wartości RCF i autoklawowane w temperaturze 121 °C (2 bar) zgodnie z normą DIN EN 285. Do odczytu przybliżonej objętości służą łatwe do odczytania podziałki.1179 JAKOŚĆ PCR: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, Pirogenów i inhibitorów PCR.
Cechy i korzyści
  • Wysoka czystość dla wymagających zastosowań
  • Szczelna pokrywa zatrzaskowa
  • Możliwość otwierania i zamykania jedną ręką
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR780536-500EA4061831859430