Kluczowe dokumenty
EP0030124537
Eppendorf® PCR tubes
colorless, capacity 0.5 mL, pack of 500 ea
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.11
Materiały
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030124537
metody
PCR: suitable
pojemność
0.5 mL
Opis ogólny
  • 632 probówki PCR o pojemności 0,5 ml to akcesoria do przenoszenia próbek.
  • Wytrawione wieczko do etykietowania.
  • Szczelne zamknięcie.
  • Łatwe otwieranie.
  • Do użytku ze wszystkimi termocyklerami z blokiem o pojemności 0,5 ml.
  • Certyfikowane jako wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)