Kluczowe dokumenty
BR780540
BRAND® disposable microcentrifuge tube
with safety lid, capacity 1.5 mL
Synonim(y):
Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
clear polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
with safety lid
opakowanie
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
BRAND 780540
Parametry
30000 × g max. RCF
pojemność
1.5 mL
przydatność
suitable for (Free of endotoxins, DNase and Rnase)
Opis ogólny
Izolacja DNA i przygotowanie mieszaniny wzorcowej są niezbędne do udanego PCR, wymagają najwyższej możliwej czystości produktu, dobrej nieprzepuszczalności i możliwości zastosowania w analizach o wysokiej przepustowości. BRAND oferuje mikroprobówki (probówki mikrowirówkowe), które spełniają wszystkie wymagania dotyczące stosowania w aplikacjach PCR.
Zastosowanie
Odpowiednie mikrotuby PCR znajdują zastosowanie w obszarach związanych z:
  • Izolacja DNA i RNA
  • Oczyszczanie DNA i RNA
  • Przygotowanie mieszaniny wzorcowej
  • Rozcieńczanie próbek
Cechy i korzyści
  • Zamknięcie pokrywki na probówce do mikrowirówki chroni przed przypadkowym otwarciem pokrywki.
  • Szeroka krawędź wieczka umożliwia obsługę jedną ręką.
  • Szczelne zamknięcie.
  • Nie zawiera inhibitorów PCR.
  • Wysoka przezroczystość i stała grubość ścianki.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)