Z637424
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 1.5 mL, graduations, up to 1 mL, conical bottom
Synonim(y):
Mikroprobówki z zakrętkami, Probówki do mikrowirówki, Zakrętki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations up to 1 mL
opakowanie
pack of 1,000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780712
Parametry
-196-121 °C temp. range
metody
PCR: suitable
pojemność
1.5 mL
probówka śr.
13 mm
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
- The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
- Contains a matte label field.
- Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
- Autoclave-friendly
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)