BR780764
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, conical bottom, non-sterile
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
conical bottom
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780764
pojemność
2 mL
probówka śr.
13 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR780764-1000EA | 4061831859669 |