Kluczowe dokumenty
27006
Supelco
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
15 mm × 45 mm
pojemność
4 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Opis ogólny
Fiolki służą do wstrzykiwania próbek z autosamplera. Igła autosamplera przebija nakrętkę podczas wstrzykiwania i pobiera wymagane porcje próbki z fiolek. Zakręcane szklane fiolki są używane w wielu autosamplerach. Bursztynowe szkło zapobiega ekspozycji próbek na światło UV. Gwinty na fiolkach mają rozmiar 13-425. Zawiera fenolową otwartą górną pokrywkę i brązową przegrodę PTFE/silikonową odpowiednią do stosowania z większością rozpuszczalników organicznych (do momentu przebicia) i niezalecaną do stosowania z chlorosilanami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefano Dugheri et al.
International journal of environmental research and public health, 16(11) (2019-06-06)
Carbonyl compounds (CCs) are products present both as vapors and as condensed species adsorbed on the carbonaceous particle matter dispersed in the air of urban areas, due to vehicular traffic and human activities. Chronic exposure to CCs is a potential