Kluczowe dokumenty
57334-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm
Synonim(y):
Zespół włókien SPME Carboxen/PDMS
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder, StableFlex fiber
Materiały
StableFlex fiber
plain light blue hub
Poziom jakości
rozmiar igły
24 ga
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
57334-U | 4061835552955 |