Kluczowe dokumenty
57355-U
SPME Fiber Assembly
PEG, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
Synonim(y):
CW/PEG Fiber Assembly
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME fiber assembly, Carbowax-Polyethylene Glycol (PEG) Coating, needle size 23 ga, df 60 μm(PEG, metal alloy fiber, for use with manual holder
Materiały
metal alloy fiber
plain purple hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 3 × ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PEG coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)