57912-U
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS)
for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber, fiber L 1 cm
Synonim(y):
DVB/CAR/PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal alloy fiber
plain gray hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 1 × ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
DVB/CAR/PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Inne uwagi
Zastosowanie
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Parabens in Topical Preparations Using SPME-GC-MS
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.