Key Documents
57335-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm
Synonim(y):
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Polecane produkty
product name
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, StableFlex, for use with autosampler
Materiały
StableFlex fiber
plain light blue hub
rozmiar igły
24 ga
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
CAR/PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)