27165
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 15 mL vial with 18-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black phenolic hole cap
rozmiar gwintu
18-400
Właściwości
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
149 °C temp. limit
śr. × wys.
20 mm × 11.3 mm
otwór śr.
12 mm
dopasowywanie
thread for 18-400
kompatybilność
for use with 15 mL vial with 18-400 thread
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.