Key Documents
24885-U
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
barrier (silicone bonded to aluminum)
opis
aluminum/silicone
septum type: Barrier
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
16 mm
śr. × grubość
16 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)