G005545
Analiza GC estrów ftalanowych w oleju kukurydzianym (z domieszką) na 3325-5ms po SPME z włóknem PDMS 100 μm
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Polecane produkty
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parametry testowe
sample/matrix: corn oil spiked with phthalate esters at 500 μg/kg
SPME fiber: 100 μm PDMS (57300-U)
extraction: headspace, 95 °C (measured in headspace)
desorption process: 260 °C for 4 min
column: F.S. CAP. SLB-5ms 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 60 °C (1 min), 10 °C/min to 330 °C (10 min)
inj. temp.: 260 °C
carrier gas: helium, 0.6 mL/min, constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
sample: Corn oil
przydatność
application for SPME
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Standardowe
Włókno SPME
kolumna analityczna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)