Kluczowe dokumenty
28564-U
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
Synonim(y):
Kolumna GC, SPB-5, 5% difenyl, spec. masowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
zgodność regionalna
FDA LIB 4423
Parametry
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Wartość beta
250
df
0.18 μm
metody
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
dł. × śr. wewn.
20 m × 0.18 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary non-polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded and highly crosslinked
- Silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 340 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 330 °C (isothermal) or 340 °C (programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Zastosowanie
rozpuszczalnik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Derivatization and Analysis of Amino Acids by GC-MS
Derywatyzacja i analiza aminokwasów za pomocą GC-MS
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Supel™ QuE Verde łączy nowy węgiel z krzemionką pokrytą tlenkiem cyrkonu (Z-Sep+), aby zapewnić optymalną równowagę między odzyskiwaniem pestycydów planarnych a usuwaniem barwnika.
Protokoły
The proposed method appears to be reliable and sensitive for the determination of allergens in perfumes, following the SCCNFP Opinion.
Analysis of Polychlorinated Biphenyls in Fish Oil Using Supelclean EZ-POP NP, Silica Gel SPE, and an SLB-5ms GC Column
DRO, EPH, ETPH, GRO, PRO, PVOC, STARS, TPH, VPH? Help, I’m Trapped in Alphabet Soup!
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCPokaż więcejGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
28564-U | 4061826259634 |