74246
Nitrate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water (nominal concentration)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
stężenie
1000 mg/L nitrate in water (nominal concentration)
metody
ion chromatography: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Opis ogólny
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Produced under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Traceable to SI unit of mole through internationally accepted institutions such as NIST or BAM
- Accompanied by a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) (up to four pages) with data on stability, density, homogeneity, the accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Gravimetrically prepared using high-quality qNMR-characterized starting materials and qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Available in an HDPE bottle, sealed in an aluminum bag
Powiązanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
W niniejszym badaniu dokonano przeglądu przydatności wody ultraczystej do analizy IC wody pitnej. Oceniono jony nieorganiczne i produkty uboczne dezynfekcji (DBP).