Kluczowe dokumenty
02321
2,6-Pyridinedicarboxylic acid
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (T)
Synonim(y):
DPA, DPAc, Dipicolinic acid
About This Item
Polecane produkty
opis
anionic
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (T)
metody
ion chromatography: suitable
mp
248-250 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1%, clear
ślady anionów
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Powiązanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?