Kluczowe dokumenty
43057
Supelco
Succinate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L succinate in water (nominal concentration)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
stężenie
1000 mg/L succinate in water (nominal concentration)
metody
ion chromatography: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach kg układu SI i mierzony w odniesieniu do materiału pierwotnego z NMI, np.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com.
Komentarz do analizy
1000 mg/L succinate in water, prepared with succinic acid and water; filtered through a 0.2 μm membrane filter and stabilized with sodium azide
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)