Key Documents
P63808
2,6-Pyridinedicarboxylic acid
99%
Synonim(y):
DPA, DPAc, Dipicolinic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
crystals
mp
248-250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.