22492
Supeltex M-4 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn.
1/4 in.
kompatybilność
1/4 in. O.D. Column
Opis ogólny
Okucia są odpowiednie do mocowania kolumny i innych szklanych elementów do systemu. Elastyczne tuleje grafitowe są odporne na wysokie temperatury i mogą być ściskane.
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics: Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Characteristics: Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)