27004
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Synonim(y):
PK100 22ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Polecane produkty
Materiały
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Właściwości
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
23 mm × 85 mm
pojemność
22 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Powiązane kategorie
Zastosowanie
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)