Kluczowe dokumenty
575654-U
Supelco
Disposable Reservoir / Waste Tray
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing, PVC, pk of 25
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Materiały
PVC
Poziom jakości
opakowanie
pk of 25
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)