Merck
CRM16806
Supelco
Pymetrozin Metabolite CGA313124
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
6-Hydroxymethyl-4-(pyridin-3-ylmethylenamino)-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3(2H)one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N5O2
Masa cząsteczkowa:
233.23
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat pod adresem: http://www.sigma-aldrich.com
Pimetrozyna jest syntetycznym herbicydem należącym do rodziny pirydynoazometryn, stosowanym do zwalczania mszyc, chmielowców i mączlików w owocach, warzywach, kwiatach i ziemniakach. Pimetrozyna wykazuje natychmiastowe zahamowanie żerowania mszyc, powodując śmierć głodową.
Pimetrozyna musi być monitorowana w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Pimetrozyna nie jest zatwierdzona do stosowania w Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla pimetrozyny zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2021/155 od 0,01 do 0,1 mg/kg dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych. CRM może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Do oceny pozostałości pestycydów tetradifonu, deltametryny i pimetrozyny w ogórkach za pomocą chromatografii gazowej.
  • Badanie pozostałości pimetrozyny w ogórkach w warunkach polowych
  • Ocena pozostałości pestycydów w truskawkach poddanych różnym reżimom traktowania pestycydami
  • Ocena skutków ubocznych heksaflumuronu, pimetrozyny i spirodiklofenu oraz niektórych ekstraktów roślinnych na parametry życiowe Chrysoperla carnea (Stephens) w warunkach kontrolowanych.
  • Ocena różnych parametrów życiowych jako wskaźnika subletalnego wpływu czterech pestycydów chemicznych (pimetrozyny, diazynonu, imidaklopridu i abamektyny) oraz ekstraktu z Calotropis procera na Bemisia tabaci.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jana Kovacova et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 30(12), 2123-2135 (2013-12-07)
The dynamics of pesticide residues in strawberries that involved quantification of pesticide residues in ripe fruits after model treatment was evaluated in repeated field trials conducted over 3 years. Sixteen commercial pesticide formulations in various combinations were employed in applications
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM16806-10MG4061842646845