331635
Tetramethylammonium hydroxide solution
25 wt. % in H2O
Synonim(y):
TMAH solution
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
17.5 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
25 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3806
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,thymus
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?