Kluczowe dokumenty
334901
Tetramethylammonium hydroxide solution
25 wt. % in methanol
Synonim(y):
TMAH, TMAOH, Wodorotlenek N,N,N-trimetylo-metanaminy
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
17.5 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
25 wt. % in methanol
zanieczyszczenia
≤10% water
≤2% chloride
gęstość
0.866 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Tetramethylammonium hydroxide is a quaternary ammonium salt generally used as an anisotropic etchant for silicon due to its high silicon etching rate.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Liver,thymus
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?