Key Documents
87741
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
≥95.0% (T)
Synonim(y):
TMAH Pentahydrate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (T)
Postać
crystals
temp. samozapłonu
878 °F
granice wybuchowości
36 %
zanieczyszczenia
≤0.1% halides (as chloride)
mp
67-70 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
Klucz InChI
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate may be used in the preparation of a mesoporous molecular sieve belonging to the MCM-41 (mobil composition of matter No. 41) category with silica to (tetrahedral) aluminum ratio as low as 8.5:1.
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,thymus
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?