Merck
301086
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
98%
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-1-iodopropane, Neopentyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.05
Beilstein:
1718796
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489 (lit.)
tw
70-71 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
ciąg SMILES
CC(C)(C)CI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
CJTZXIJETZZARD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mechanism of coupling of 1-Iodo-2,2-dimethylpropane was carried out by electrochemically generated nickel(0) complex promoter [Ni(PPh3)4].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Coupling of organic halides electrocatalyzed by the Ni II/Ni I/Ni 0-PPh 3 system. A mechanistic study based on an electroanalytical approach.
Schiavon G, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 5, 1074-1081 (1981)