Merck
297054
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methyllithium solution
1.0 M in pentane
Synonim(y):
(Lithiomethyl)trimethylsilane, Neosilyllithium, [(Trimethylsilyl)methyl]lithium
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.16
Beilstein:
4123225
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in pentane
bp
35-36 °C
gęstość
0.65 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H11Si.Li/c1-5(2,3)4;/h1H2,2-4H3;
Klucz InChI
RJPBNMJOQNIBQW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Initiates polymerization and copolymerization of cyclosiloxanes. Alkylates metal complexes.
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Polym. Bull., 32, 35-35 (1994)
Verena M Birkelbach et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(64), 14711-14720 (2019-09-07)
A series of solvent-free heteroleptic terminal rare-earth-metal alkyl complexes stabilized by a superbulky tris(pyrazolyl)borato ligand with the general formula [TptBu,Me LnMeR] have been synthesized and fully characterized. Treatment of the heterobimetallic mixed methyl/tetramethylaluminate compounds [TptBu,Me LnMe(AlMe4 )] (Ln=Y, Lu) with
Journal of Organometallic Chemistry, 447, 51-51 (1993)
Xiaoyan Tang et al.
Nature communications, 9(1), 2345-2345 (2018-06-13)
Bacterial poly(3-hydroxybutyrate) (P3HB) is a perfectly isotactic, crystalline material possessing properties suitable for substituting petroleum plastics, but high costs and low volumes of its production are impractical for commodity applications. The chemical synthesis of P3HB via ring-opening polymerization (ROP) of