Merck
205354
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)trimethylsilane
98%
Synonim(y):
(Trimethylsilyl)methyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.67
Beilstein:
906705
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
~25 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
gęstość
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCl
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(Chloromethyl)trimethylsilane can be treated with aldehydes or ketones in the presence of triphenylphosphine to synthesize terminal alkenes. It can also be used in the preparation of a reagent, trimethylsilylmethyl magnesium chloride, commonly used in Peterson methylenation.
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct synthesis of terminal olefins from ketones. Application of (chloromethyl) trimethylsilane to a Wittig reaction.
Sekiguchi A and Ando W
The Journal of Organic Chemistry, 44(3), 413-415 (1979)
Synthesis of alkenes from carbonyl compounds and carbanions alpha to silicon. III. Full report and a synthesis of the sex pheromone of gypsy moth.
Chan T H and Chang E
The Journal of Organic Chemistry, 39(22), 3264-3268 (1974)
Methylenation of Perfluoroalkyl Ketones using a Peterson Olefination Approach.
Hamlin T A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(3), 1145-1155 (2014)
Produkty
Przegląd mechanizmu SET w katalizie fotoredoksowej dla zrównoważonych reakcji i przegrupowania oksazirydyn.
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.