Merck
92768
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methylamine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
(Aminomethyl)trimethylsilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H13NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.24
Beilstein:
1731488
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416
bp
92-94 °C (lit.)
gęstość
0.771 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CN
InChI
1S/C4H13NSi/c1-6(2,3)4-5/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
YVWPNDBYAAEZBF-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Synthesis of trimethylsilyl-diazomethane; 1,3-Cycloaddition of its imine; preparation of azomethine ylides from ketones
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Letellier et al.
Synthetic Communications, 18, 1975-1975 (1988)
K. Achiwa et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 3939-3939 (1983)
D. Seyferth et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 44, 279-279 (1972)