Merck
324620
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
97%
Synonim(y):
Hexamethyldisilazane lithium salt
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2NLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
pH
(12.4 at 23,7 °C)
bp
110-115 °C (at 1.33 hPa)
mp
70-71 °C
gęstość
0.860 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is a non-nucleophilic strong Brønsted base, which is generally soluble in most of the nonpolar organic solvents. It is most commonly employed in organic reactions.
Zastosowanie
Base employed in generating enolates for the preparation of lactone precursors, pyranones, and cyclohexanes.
Used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines. Also used in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synlett, 507-507 (1993)
Tetrahedron Letters, 47, 8285-8285 (2006)
Wen-Xiong Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (36), 3812-3814 (2006-09-14)
Organo alkali metal compounds such as (n)BuLi and (Me3Si)2NK act as excellent catalyst precursors for the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides, offering a general and atom-economical route to substituted phosphaguanidines, with excellent tolerability to aromatic C-Br and C-Cl
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7304-7304 (1993)
Tetrahedron, 50, 9061-9061 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324620-10G4061826711019
324620-250G4061826711088
324620-50G4061826711095