Kluczowe dokumenty
702722
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
1 M in THF
Synonim(y):
KHMDS, Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
1 M in THF
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-2.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-18.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
702722-500ML | 4061832821184 |
702722-100ML | 4061832821122 |
702722-4X10ML | |
702722-4X25ML | 4061832821177 |