Key Documents
277304
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
0.5 M in toluene
Synonim(y):
Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
54 mmHg ( 25 °C)
Postać
liquid
stężenie
0.5 M in toluene
kolor
clear to slightly hazy yellow
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?