Kluczowe dokumenty
238325
Allyl iodide
98%
Synonim(y):
3-Iodo-1-propene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.554 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
gęstość
1.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ICC=C
InChI
1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Klucz InChI
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- precursor for generation of allyl radicals to study their recombination in a single pulse shock tube with gas chromatographic measurements
- reagent used with allylindium sesquiiodide in the cis-double allylation of cyclopropenes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?