Merck
166650
Sigma-Aldrich
Hexanenitrile
98%
Synonim(y):
1-Cyanopentane, Capronitrile, n-Amyl cyanide, n-Capronitrile, n-Pentyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
tw
161-164 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC#N
InChI
1S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
AILKHAQXUAOOFU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Methods of cell lysis and effect of detergents for the recovery of nitrile metabolizing enzyme from< i> Amycolatopsis</i> sp. IITR215.
Babu V and Choudhury B.
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 11(2), 117-122 (2013)
Christopher A Simoneau et al.
Nature protocols, 3(8), 1249-1252 (2008-08-21)
This protocol describes a three-component approach to multiply-substituted indoles from nitriles, organometallic reagents and arylhydrazine hydrochloride salts. The condensation of organolithium or Grignard reagents with nitriles produces metalloimines, which under acidic conditions and in the presence of arylhydrazines lead to
Qi Zhou et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(41), 11454-11463 (2019-09-19)
Commercial fragrant rapeseed oil (CFRO), from roasted and hot-pressed seeds, is enjoyed in China for its unique aroma. However, the characteristic of aroma-active compounds in CFRO is still unclear. In this study, a new odor monolithic material sorptive extraction method